Methyl-4-fluorosalicylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-2-hydroxybenzoate
PC4187-25G
APOSPC4187-25GEA 183 EUR
APOSPC4187-25G
Methyl-4-fluorosalicylate 98%
Methyl-4-fluorosalicylate
Formula: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093965
Núm. CAS: 392-04-1