2'-Fluoropropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Fluoropropiophenone
PC4188-25G PC4188-5G
APOSPC4188-25GEA 46.4 EUR
APOSPC4188-25G APOSPC4188-5G
2'-Fluoropropiofenona 98%
2'-Fluoropropiofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Pto. Ebullición: 89…91 °C/12mmHg
Densidad: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009893
Núm. CAS: 446-22-0