3'-Fluoropropiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Fluoropropiofenona
PC4189-100G PC4189-25G PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA 84.1 EUR
APOSPC4189-100G APOSPC4189-25G APOSPC4189-5G
3'-Fluoropropiofenona 97%
3'-Fluoropropiofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C/5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061245
Núm. CAS: 455-67-4