4'-Fluoropropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Fluoropropiofenona
PC4190-100G PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA 72.5 EUR
APOSPC4190-100G APOSPC4190-25G
4'-Fluoropropiofenona 98%
4'-Fluoropropiofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Pto. Ebullición: 108 °C/18mmHg
Densidad: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000356
Núm. CAS: 456-03-1