Ácido (2-cloro-4,5-difluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4193-5G PC4193-10G
APOSPC4193-5GEA 449 EUR
APOSPC4193-5G APOSPC4193-10G
Ácido (2-cloro-4,5-difluorofenil)acético 98%
Ácido (2-cloro-4,5-difluorofenil)acético
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973421
Núm. CAS: 883502-00-9