2-Fluoropiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4200-100G
PC4200-250G
PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA
29
EUR
APOSPC4200-100G
APOSPC4200-250G
APOSPC4200-50G
2-Fluoropiridina 99%
2-Fluoropiridina
Formula:
C₅H₄FN MW: 97.09 g/mol Pto. Ebullición: 124…126 °C Densidad: 1.128 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 24 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006224 Núm. CAS: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3 III |