Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate, Methyl 3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylate
PC420000-25G
APOSPC420000-25GEA
215
EUR
APOSPC420000-25G
Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate 98%
Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate
Formula:
C₆H₈F₂O₂ MW: 150,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17015922 Núm. CAS: 1234616-13-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...