(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC420001-1G PC420001-250MG
APOSPC420001-1GEA 626 EUR
APOSPC420001-1G APOSPC420001-250MG
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12400850
Núm. CAS: 1159813-93-0