3-Fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4201-100G PC4201-25G PC4201-500G
APOSPC4201-100GEA 87.6 EUR
APOSPC4201-100G APOSPC4201-25G APOSPC4201-500G
3-Fluoropiridina 98%
3-Fluoropiridina
Tetrahedron, 39, 2009 (1983): with LDA lithiation is at the 2-position initially, however with longer reaction times the major product is the 4-litho derivative. Ask for other refs.
Formula: C₅H₄FN
Pto. Ebullición: 106…108 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006374
Núm. CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II