1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
PC4202-25G PC4202-5G
APOSPC4202-25GEA 527 EUR
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Formula: C₆H₅F₄NO₃S
MW: 247,17 g/mol
Pto. de fusión: 180…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013458
Núm. CAS: 107263-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II