N,N-Dimetil-2,2,2-trifluoroacetamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4203-100G PC4203-25G
APOSPC4203-100GEA 208 EUR
APOSPC4203-100G APOSPC4203-25G
N,N-Dimetil-2,2,2-trifluoroacetamida
N,N-Dimetil-2,2,2-trifluoroacetamida
Formula: C₄H₆F₃NO
Pto. Ebullición: 134…136 °C
Densidad: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043555
Núm. CAS: 1547-87-1