1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4208-1G PC4208-5G
APOSPC4208-1GEA 139 EUR
APOSPC4208-1G APOSPC4208-5G
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Formula: C₂₀H₂₉F₁₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038341
Núm. CAS: 154628-00-9