2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421026-1G PC421026-250MG PC421026-5G
APOSPC421026-1GEA 105 EUR
APOSPC421026-1G APOSPC421026-250MG APOSPC421026-5G
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185848
Núm. CAS: 1206978-15-5