2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC421055-1G PC421055-250MG PC421055-5G
APOSPC421055-1GEA 495 EUR
APOSPC421055-1G APOSPC421055-250MG APOSPC421055-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃NO
MW: 242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20486158
Núm. CAS: 1206978-11-1