4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4-Difluorocyclohexanecarbaldehyde
PC421133-1G PC421133-500MG PC421133-5G
APOSPC421133-1GEA 423 EUR
APOSPC421133-1G APOSPC421133-500MG APOSPC421133-5G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde 97%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde
Formula: C₇H₁₀F₂O
MW: 148.15 g/mol
Pto. Ebullición: 55…57 °C/6mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09263468
Núm. CAS: 265108-36-9
UN: 1989
ADR: 3 III