(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)piperazine
PC421203-100MG PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA 547 EUR
APOSPC421203-100MG APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Formula: C₅H₉F₃N₂
MW: 154,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07373382
Núm. CAS: 131922-05-9