3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421209-100MG PC421209-1G PC421209-250MG
APOSPC421209-100MGEA 194 EUR
APOSPC421209-100MG APOSPC421209-1G APOSPC421209-250MG
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181200
Núm. CAS: 1146699-63-9