4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421213-25G PC421213-1G PC421213-5G
APOSPC421213-25GEA 253 EUR
APOSPC421213-25G APOSPC421213-1G APOSPC421213-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
MW: 258,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973757
Núm. CAS: 104460-70-0