5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC421222-250MG PC421222-5G
APOSPC421222-250MGEA 137 EUR
APOSPC421222-250MG APOSPC421222-5G
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formula: C₆H₄FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00760403
Núm. CAS: 18225-90-6