4'-Cloro-2'-fluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4215-1G PC4215-5G
APOSPC4215-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4215-1G APOSPC4215-5G
4'-Cloro-2'-fluoroacetofenona 98%
4'-Cloro-2'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116328
Núm. CAS: 175711-83-8