1-Fenil-3-(trifluorometil)-5-pirazolona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Fenil-3-(trifluorometil)-5-pirazolona 97%
1-Fenil-3-(trifluorometil)-5-pirazolona
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Pto. de fusión: 195…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051655
Núm. CAS: 321-07-3