3-Cloro-3'-fluorobenzhidrol
Proveedor: Apollo Scientific
PC4220-1G PC4220-250MG
APOSPC4220-1GEA 691 EUR
APOSPC4220-1G APOSPC4220-250MG
3-Cloro-3'-fluorobenzhidrol
3-Cloro-3'-fluorobenzhidrol
Formula: C₁₃H₁₀ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201311
Núm. CAS: 170019-18-8