4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC4223-1G PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA 435 EUR
APOSPC4223-1G APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₅F₆N
MW: 229,13 g/mol
Pto. Ebullición: 104…106 °C/11mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01312619
Núm. CAS: 2965-07-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III