4-Cloro-3'-fluorobenzhidrol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4226-1G PC4226-5G
APOSPC4226-1GEA 161 EUR
APOSPC4226-1G APOSPC4226-5G
4-Cloro-3'-fluorobenzhidrol 97%
4-Cloro-3'-fluorobenzhidrol
Formula: C₁₃H₁₀ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201293
Núm. CAS: 2795-71-3