Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC4233-5G
PC4233-25G
PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA
21.9
EUR
APOSPC4233-5G
APOSPC4233-25G
APOSPC4233-100G
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo
Formula:
C₆H₃Cl₂FO₂S Densidad: 1,584 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094234 Núm. CAS: 351003-48-0 UN: 3265 ADR: 8,II |