3-Fluoroestireno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4240-25G PC4240-5G PC4240-1G PC4240-10G
APOSPC4240-25GEA 126 EUR
APOSPC4240-25G APOSPC4240-5G APOSPC4240-1G APOSPC4240-10G
3-Fluoroestireno 98%
3-Fluoroestireno
Formula: C₈H₇F
MW: 122.14 g/mol
Pto. Ebullición: 31 °C/4mmHg
Densidad: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000341
Núm. CAS: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
UN: 1993
ADR: 3 III