Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-(trifluorometoxi)fenilborano
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 26.1 EUR
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 98%
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Pto. de fusión: 120…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074648
Núm. CAS: 139301-27-2