3,5-Difluoro-4-metoxianilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-metoxianilina
3,5-Difluoro-4-metoxianilina
Formula: C₇H₇F₂NO
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115910
Núm. CAS: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III