4-Fluoroestireno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
PC4250-25G PC4250-5G
APOSPC4250-25GEA 97.3 EUR
APOSPC4250-25G APOSPC4250-5G
4-Fluoroestireno 95%
4-Fluoroestireno
Formula: C₈H₇F
MW: 122.14 g/mol
Pto. Ebullición: 145…148 °C
Pto. de fusión: –34.5 °C
Densidad: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000361
Núm. CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3 III