2-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno 98%
2-Cloro-α-α-α,4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃ClF₄
MW: 198,5453 g/mol
Pto. Ebullición: 102…105 °C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03412197
Núm. CAS: 94444-58-3