2-Cloro-α-α-α,6-tetrafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4269-1G PC4269-5G
APOSPC4269-1GEA 127 EUR
APOSPC4269-1G APOSPC4269-5G
2-Cloro-α-α-α,6-tetrafluorotolueno 98%
2-Cloro-α-α-α,6-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃ClF₄
MW: 198,5453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412198
Núm. CAS: 103889-37-8