2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC4283-5G
APOSPC4283-5GEA 194 EUR
APOSPC4283-5G
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
MW: 297,0806 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878539
Núm. CAS: 1073355-21-1