4-Fluorotioanisol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 29 EUR
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorotioanisol 97%
4-Fluorotioanisol
Formula: C₇H₇FS
Pto. Ebullición: 90 °C/31mmHg
Densidad: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040829
Núm. CAS: 371-15-3
EINECS: 206-733-4