tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 95.7 EUR
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,17 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038275
Núm. CAS: 105935-24-8