Trifluorometanosulfonato de cerio (III) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4288-1G PC4288-5G
APOSPC4288-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4288-1G APOSPC4288-5G
Trifluorometanosulfonato de cerio (III) 99%
Trifluorometanosulfonato de cerio (III)
Formula: C₃CeF₉O₉S₃
MW: 587.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093899
Núm. CAS: 76089-77-5