4-Fluorotiofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 87 EUR
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorotiofenol 98%
4-Fluorotiofenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Formula: C₆H₅FS
Pto. Ebullición: 168…172 °C
Densidad: 1,203 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004846
Núm. CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1+3,II