4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430001-25G PC430001-5G
APOSPC430001-25GEA 156 EUR
APOSPC430001-25G APOSPC430001-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458245
Núm. CAS: 415965-24-1