4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC430005-250MG PC430005-1G
APOSPC430005-250MGEA 59.6 EUR
APOSPC430005-250MG APOSPC430005-1G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
MW: 225,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849932
Núm. CAS: 1233026-52-2