tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
PC430112-250MG
PC430112-1G
PC430112-5G
APOSPC430112-250MGEA
77
EUR
APOSPC430112-250MG
APOSPC430112-1G
APOSPC430112-5G
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₆F₃NO₃ MW: 255,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16990772 Núm. CAS: 644970-36-5 |