N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine
PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
MW: 274,240 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052908
Núm. CAS: 1692-79-1