4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC4305-1G PC4305-25G PC4305-5G
APOSPC4305-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4305-1G APOSPC4305-25G APOSPC4305-5G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236231
Núm. CAS: 177842-14-7
UN: 2735
ADR: 8,III