Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430511-1G PC430511-25G PC430511-5G
APOSPC430511-1GEA 37.7 EUR
APOSPC430511-1G APOSPC430511-25G APOSPC430511-5G
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine
Formula: C₆H₁₃BF₃KN₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10700160
Núm. CAS: 1015484-22-6