[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC430532-1G PC430532-250MG
APOSPC430532-1GEA 102 EUR
APOSPC430532-1G APOSPC430532-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₇F₃OS
MW: 232,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840966
Núm. CAS: 863118-46-1