6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ol

PC430583-1G PC430583-250MG PC430583-2.5G PC430583-5G
APOSPC430583-1GEA 439 EUR
APOSPC430583-1G APOSPC430583-250MG APOSPC430583-2.5G APOSPC430583-5G
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663529
Núm. CAS: 133687-93-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR