3-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-3-fluoro-4-(trifluorometil)benceno
PC4307-10G PC4307-1G PC4307-5G PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA 106 EUR
APOSPC4307-10G APOSPC4307-1G APOSPC4307-5G APOSPC4307-25G
3-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
3-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: 25…27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236289
Núm. CAS: 213203-65-7
UN: 3261
ADR: 8 II