Cloruro de 3-cloro-4-fluorobenzoilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4308-25G PC4308-5G
APOSPC4308-25GEA 95.7 EUR
APOSPC4308-25G APOSPC4308-5G
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobenzoilo 95%
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 222 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236215
Núm. CAS: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II