1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,5-Trifluorobromobenzene
PC4309-5G PC4309-100G PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4309-5G APOSPC4309-100G APOSPC4309-25G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno 98%
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno
Formula: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Pto. Ebullición: 143 °C
Densidad: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012232
Núm. CAS: 133739-70-5
UN: 1993
ADR: 3,III