2-Fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
PC4310-1KG PC4310-250G PC4310-5KG
APOSPC4310-1KGEA 154 EUR
APOSPC4310-1KG APOSPC4310-250G APOSPC4310-5KG
2-Fluorotolueno 99%
2-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
MW: 110.13 g/mol
Pto. Ebullición: 113…114 °C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 1.001 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000322
Núm. CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04207