N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
PC4311-25G PC4311-5G PC4311-100G
APOSPC4311-25GEA 29 EUR
APOSPC4311-25G APOSPC4311-5G APOSPC4311-100G
N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida 95%
N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida
Formula: C₃H₄F₃NO
MW: 127.07 g/mol
Pto. Ebullición: 156…157 °C
Pto. de fusión: 49…51 °C
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009670
Núm. CAS: 815-06-5