3-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 49.3 EUR
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
3-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo 98%
3-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. Ebullición: 197…199 °C
Densidad: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041005
Núm. CAS: 148438-00-0